Documenti fondamentali
408875
Sigma-Aldrich
Lead(II) tetrakis(4-cumylphenoxy)phthalocyanine
Dye content 90 %
Sinonimo/i:
Lead tetrakis(β-cumylphenoxy)phthalocyanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C92H72N8O4Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
1560.81
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Composizione
Dye content, 90%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lead
Punto di fusione
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
713 nm
InChI
1S/C92H72N8O4.Pb/c1-89(2,57-21-13-9-14-22-57)61-29-37-65(38-30-61)101-69-45-49-73-77(53-69)85-95-81(73)93-82-75-51-47-71(103-67-41-33-63(34-42-67)91(5,6)59-25-17-11-18-26-59)55-79(75)87(97-82)100-88-80-56-72(104-68-43-35-64(36-44-68)92(7,8)60-27-19-12-20-28-60)48-52-76(80)84(98-88)94-83-74-50-46-70(54-78(74)86(96-83)99-85)102-66-39-31-62(32-40-66)90(3,4)58-23-15-10-16-24-58;/h9-56H,1-8H3;/q-2;+2
DQDWBYWBJPOVBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lead(II) tetrakis(4-cumylphenoxy)phthalocyanine (4-PbPc) is a phthalocyanine dye that shows string reverse saturable absorption (RSA) effect. It is widely used in non-linear optical applications. Its properties include good film forming capacity, high sensitivity, and good selectivity.[1][2]
Applicazioni
4-PbPc has potential application in the fields of gas sensors, passive switches and optical limiters.[2][3][4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nonlinear optical transmission of lead phthalocyanines in polymeric matrix
Fourth Asia Pacific Optical Sensors Conference, 89241T-89241T (2013)
Nonlinear photonic crystals for passive switches
Lepkowicz R, et al.
SPIE Proc., 1144-1144 (2008)
Preparation and NH3-sensing properties of Lead (II) tetrakis (4-cumylphenoxy) phthalocyanine spin-coating films
Applied Mechanics and Materials, 303(14), 45-48 (2013)
Nonlinear optical transmission of lead phthalocyanine-doped nematic liquid crystal composites for multiscale nonlinear switching from nanosecond to continuous wave
Sheng C, et al.
Applied Optics, 48(14), 2731-2734 (2009)