Documenti fondamentali
40875
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-Benzylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol polymer-bound
extent of labeling: ~0.4 mmol/g loading
Sinonimo/i:
(4R,5R)-2,α,α,α′,α′-Pentaphenyl-dioxolane-4,5-dimethanol polymer-bound, (R,R)-Taddol (phenyl) polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado di funzionalizzazione
~0.4 mmol/g loading
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
The supported chiral titanate complex is employed as asymmetric catalyst in a batch reactor for enantioselective additions of alkyl groups to aldehydes[1]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P.J. Comina et al.
Organic Process Research & Development, 2, 18-18 (1998)