Documenti fondamentali
405728
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)butyraldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C[=P(C6H5)3]CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21OP/c1-2-19(18-23)24(20-12-6-3-7-13-20,21-14-8-4-9-15-21)22-16-10-5-11-17-22/h3-18H,2H2,1H3
DCKVHIDYCFPCLP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)