Key Documents
405388
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
99%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(F)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.55
Beilstein:
4247522
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid is an important intermediate in medicinal compounds and pesticides. Lanthanide complexes with the 2-chloro-4,5-difluorobenzoate (2-cl-4,5-dfba) and 1,10-phenanthroline (phen), have been prepared and their crystal structures have been studied. Efficient synthesis of 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid v-difluororbenzene has been reported.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Syntheses of 2-Chloro-4, 5-difluorobenzoic Acid.
Li Z and Huang N.
Organic preparations and procedures international, 28(2), 245-246 (1996)
Crystal structures and thermodynamic properties of lanthanide complexes with 2-chloro-4, 5-difluorobenzoate and 1, 10-phenanthroline.
Tang K, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 56, 38-48 (2013)