Documenti fondamentali
405310
Sigma-Aldrich
Caprolactone 2-(methacryloyloxy)ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)5CO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
contiene
200 ppm 2-methylhydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)CCCCCO
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ursula Pérez-Ramírez et al.
Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, 18(4), 446-455 (2013-08-21)
Anisotropy is one of the most meaningful determinants of biomechanical behaviour. This study employs micro-computed tomography (μCT) and image techniques for analysing the anisotropy of regenerative medicine polymer scaffolds. For this purpose, three three-dimensional anisotropy evaluation image methods were used: