40409
3,7-Dimethyluric acid
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
CN1C(=O)NC(=O)C2=C1NC(=O)N2C
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)11(2)7(14)9-5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,12,14)
HMLZLHKHNBLLJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?