Key Documents
403687
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) titanate
−325 mesh
About This Item
Formula condensata:
Bi2O3·2TiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
625.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
O=[Bi]O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)