Documenti fondamentali
402680
Sigma-Aldrich
Chromium carbide
−325 mesh
About This Item
Formula condensata:
Cr3C2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Densità
6.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]#C[Cr]C#[Cr]
InChI
1S/2C.3Cr
UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)