Documenti fondamentali
402486
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.56
Beilstein:
2723543
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride (4-(Trifluoromethoxy)-1-benzenecarbonyl chloride, 4-(Chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 4-(Chloroformyl)-α,α,α-trifluoroanisole) is a clear, colorless liquid. It is an organic building block. Its density and refractive index values have been reported.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 177-177 (2015)