Documenti fondamentali
401889
Sigma-Aldrich
3-Cyano-6-methylchromone
99%
Sinonimo/i:
6-Methyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
151-153 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-2-3-10-9(4-7)11(13)8(5-12)6-14-10/h2-4,6H,1H3
FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)