Documenti
401412
Sigma-Aldrich
Indium(III) perchlorate hydrate
About This Item
Formula condensata:
In(ClO4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.17 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Composizione
Degree of hydration, 8-10
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
reagent type: oxidant
Concentrazione
≤27.2% In (EDTA titration)
Stringa SMILE
O.[In+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.In.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
BSUPSQJCOOBRFF-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges