Documenti fondamentali
401285
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) oxalate dihydrate
Sinonimo/i:
Cobalt(2+) oxalate dihydrate
Scegli un formato
50 G
162,00 €
162,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
162,00 €
About This Item
Formula condensata:
CoC2O4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato:
powder
162,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Concentrazione
29-35.4% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.O=C1O[Co]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Co.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.