Documenti fondamentali
40094
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane
technical
Scegli un formato
25 G
203,70 €
203,70 €
Prezzo di listino291,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
203,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32O4Si4
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.89
Beilstein:
2957579
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
203,70 €
Prezzo di listino291,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
mixture of isomers cis and trans
Grado
technical
Impiego in reazioni chimiche
core: silicon
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H32O4Si4/c1-33(25-17-9-5-10-18-25)29-34(2,26-19-11-6-12-20-26)31-36(4,28-23-15-8-16-24-28)32-35(3,30-33)27-21-13-7-14-22-27/h5-24H,1-4H3
IRVZFACCNZRHSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of ethylhydrosilicone fluids
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)