Documenti fondamentali
399868
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) fluoride
99.9% trace metals basis (purity excludes up to ~1% zirconium)
Sinonimo/i:
Hafnium tetrafluoride
About This Item
Formula condensata:
HfF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.48
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.9% trace metals basis (purity excludes up to ~1% zirconium)
Stato
powder
Impurezze
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis (excluding Zr content)
Stringa SMILE
F[Hf](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
QHEDSQMUHIMDOL-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)