Key Documents
399728
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]phthalamic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
2-[C10H7CH(CH3)NHCO]C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]26/D −48°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
166 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amide
carboxylic acid
Stringa SMILE
C[C@@H](NC(=O)c1ccccc1C(O)=O)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C20H17NO3/c1-13(15-12-6-8-14-7-2-3-9-16(14)15)21-19(22)17-10-4-5-11-18(17)20(23)24/h2-13H,1H3,(H,21,22)(H,23,24)/t13-/m1/s1
ZEKKAEAOTSMLNW-CYBMUJFWSA-N
Descrizione generale
N-[1-(1-Naphthyl)ethyl]phthalamic acid is a chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nonaqueous capillary electrophoresis chiral separations with quaternary ammonium β-cyclodextrin
Wang F and Khaledi MG
Journal of Chromatography A, 817(1-2), 121-128 (1998)
Yu-Tong Jiang et al.
The New phytologist, 225(4), 1606-1617 (2019-10-01)
Two types of tonoplast proton pumps, H+ -pyrophosphatase (V-PPase) and the H+ -ATPase (V-ATPase), establish the proton gradient that powers molecular traffic across the tonoplast thereby facilitating turgor regulation and nutrient homeostasis. However, how proton pumps regulate development remains unclear.