Documenti fondamentali
399477
Sigma-Aldrich
Silicon hexaboride
−325 mesh
About This Item
Formula condensata:
SiB6
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Dimensione particelle
−325 mesh
Stringa SMILE
B12B3B4B1[Si]45B2B35
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)