Documenti fondamentali
399329
Sigma-Aldrich
Imidazolium dichromate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10Cr2N4O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
126 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
c1c[nH]cn1.c2c[nH]cn2.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2C3H4N2.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-5-3-4-1;;;;;;;;;/h2*1-3H,(H,4,5);;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
OPMAIHGGKQJERG-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)