Documenti
398438
Sigma-Aldrich
Gold(I) sulfide
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Au2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[Au]S[Au]
InChI
1S/2Au.S
NMKZCXMNWUEAHB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3