Documenti fondamentali
39599
Sigma-Aldrich
Z-DL-β-Homoalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Z-3-Aminobutyric acid, Z-DL-β-Homoala-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Nome del prodotto
Z-DL-β-Homoalanine, ≥98.0% (HPLC)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(7-11(14)15)13-12(16)17-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,16)(H,14,15)
HYWJKPFAIAWVHP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)