394378
4-Bromo-2,6-di-tert-butylphenol
98%
Sinonimo/i:
2,6-Di-tert-butyl-4-bromophenol, 4-Bromo-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Hydroxy-3,5-di(tert-butyl)bromobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
78-83 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cc(Br)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21BrO/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3
SSQQUEKFNSJLKX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a terminating comonomer phenol in the phase transfer catalyzed (PTC) polymerization of 4-bromo-2,6-dimethylphenol.[1]
- Synthesis of 1,1-[1,10-decanediylbis(oxy)]bis[(2,6-ditertbutyl-4-bromo)benzene], a monomer, which forms poly(p-phenylenevinylene) derivatives by reaction with 1,10-dibromodecane.[4]
- As a reactant in the synthesis of 2,6-di-tert-butyl-phenolnorbornene (NArOH), a norbornene comonomer bearing an antioxidant hindered phenol.[5]
- As a catalyst with methyl aluminium to form methylaluminum bis(4-bromo-2,6-di-tert-butylphenoxide) (MABR) which may be utilized for the transformation of various epoxides to carbonyl compounds.[6][7]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)