393819
4-Acetylphenoxyacetic acid
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
175-177 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(OCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)8-2-4-9(5-3-8)14-6-10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3