Documenti
393576
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2ClF4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
50-55 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16-20 °C (lit.)
Densità
1.524 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2ClF4N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
GDSROTVTTLUHCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine, a halogenated pyridine derivative, is a fluorinated building block. It participates in the synthesis of 2,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Regioselective substitution in aromatic six-membered nitrogen heterocycles.
Comins DL and O'Connor S.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 44, 199-267 (1988)
Catalytic fluorination of 2-chloropyridine over metal oxide catalysts in gas phase in the presence of HF.
Cochon C, et al.
Applied Catalysis A: General, 413, 149-156 (2012)