Documenti fondamentali
383392
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dichloro-2′-hydroxyacetophenone
99%
Sinonimo/i:
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2′-Hydroxy-3′,5′-dichloroacetophenone, 2-Acetyl-4,6-dichlorophenol, 3,5-Dichloro-2-hydroxyacetophenone
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H2(OH)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
P. ebollizione
132-134 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
94-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1O
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
CJFYGRLJDKWMDI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)