382140
Diethyl 2,5-dihydroxyterephthalate
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroxyterephthalic acid diethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
135-137 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc(O)c(cc1O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
UQOUOXLHXPHDHF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3