Documenti
381756
Sigma-Aldrich
Allyl 2-bromo-2-methylpropionate
98%
Sinonimo/i:
Allyl 2-bromoisobutyrate
About This Item
Formula condensata:
BrC(CH3)2CO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. eboll.
50-51 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(Br)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h4H,1,5H2,2-3H3
WIPLNCYPGHUSGF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter