381225
Sodium perchlorate hydrate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Perchloric acid sodium salt hydrate
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Composizione
Degree of hydration, ≤1
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges