380946
Naphtho[2,3-a]pyrene
technical grade
Sinonimo/i:
Naphtho[2,1,8-qra]naphthacene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Punto di fusione
272-273 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2cc3c(cc2c1)cc4ccc5cccc6ccc3c4c56
InChI
1S/C24H14/c1-2-5-18-14-22-20(12-17(18)4-1)13-19-9-8-15-6-3-7-16-10-11-21(22)24(19)23(15)16/h1-14H
AXSJLZJXXUBRBS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As test compound for the simultaneous mass spectrometric analysis of nonpolar and polar analytes by heat-assisted laser ablation electrospray ionization (HA-LAESI) method.
- As donor material in the fabrication of organic solar cells (OSCs).
- As blue and green emitting material in the fabrication of organic light-emitting diodes (OLEDs).
- As charge transport channel in the fabrication of organic thin-film transistors (OTFTs).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)