379204
Brilliant Blue R
Dye content 50 %
Sinonimo/i:
Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
About This Item
Composizione
Dye content, 50%
λmax
588 nm
Stringa SMILE
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?