378801
Calcium fluoride
random crystals, optical grade, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Fluorite, Fluorspar
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
optical grade
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
random crystals
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
P. eboll.
2500 °C (lit.)
Densità
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.