Documenti fondamentali
378216
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium triflate
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
1-Fluoro-sym-collidinium triflate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11F4NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.25
Beilstein:
4777118
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
85%
Punto di fusione
162-165 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Oxidant in oxidatively-induced aryl-CF3 bond-formation
  • Pd(II)-catalyzed C-H olefination reactions
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)