377406
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
99%
Sinonimo/i:
Dimethyl squarate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=C(OC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H6O4/c1-9-5-3(7)4(8)6(5)10-2/h1-2H3
SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- chiral squaramides, highly enantioselective catalyst for the Friedel-Crafts reactions of indoles
- 3-(hydroxyamino)-4-methoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
- squarate derivatives of the O-SP-core antigens
- methyl squarate derivative of the Ogawa O-SP-core antigen
- o-quinodimethanes
- benzocyclobutenes
- quinones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves