Documenti
377325
Sigma-Aldrich
N-[Bis(methylthio)methylene]glycine methyl ester
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3S)2C=NCH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
Densità
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)CN=C(SC)SC
InChI
1S/C6H11NO2S2/c1-9-5(8)4-7-6(10-2)11-3/h4H2,1-3H3
XZAPFOKZCXRSDH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup