Key Documents
377147
Sigma-Aldrich
1,1-Bis(diphenylphosphino)ethylene
98%
Sinonimo/i:
VDPP, Vinylidenebis(diphenylphosphine)
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)2P]2C=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
110-111 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C=C(P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22P2/c1-22(27(23-14-6-2-7-15-23)24-16-8-3-9-17-24)28(25-18-10-4-11-19-25)26-20-12-5-13-21-26/h2-21H,1H2
GEGLBMPXRFOXTK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Cyclometallated palladium diphosphane catalysts by Michael addition reactions
  • A-frame structures with palladacycles (chelating agent)
  • Functionalized bis-phosphine monoxide ligands catalyzed by chiral palladacycles
  • Tetranuclear palladacycles with bridging diphosphine ligands
  • Tetranuclear bromide-bridged Cu(I) complexes
  • Used as carbon-bridged diphosphine ligand in Cr-catalyzed ethylene tri- and tetramerization reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)