375462
3H-1,2-Benzodithiol-3-one
97%
Scegli un formato
65,50 €
Prezzo di listino131,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
65,50 €
Prezzo di listino131,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
74-77 °C (lit.)
Solubilità
toluene: soluble 2.5%, clear, yellow
Gruppo funzionale
disulfide
Stringa SMILE
O=C1SSc2ccccc12
InChI
1S/C7H4OS2/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H
GZTYTTPPCAXUHB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?