Documenti fondamentali
37347
Sigma-Aldrich
O-(2-Oxo-1(2H)pyridyl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
O-(1,2-Dihydro-2-oxo-1-pyridyl)-N,N,N′-N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TPTU
Scegli un formato
5 G
159,00 €
25 G
429,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
159,00 €
25 G
429,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16BF4N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
140 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CN(C)C(\ON1C=CC=CC1=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/C10H16N3O2.BF4/c1-11(2)10(12(3)4)15-13-8-6-5-7-9(13)14;2-1(3,4)5/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
CZQGINAUZYECAI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for:
Amidation[1]
Peptide Coupling[2][3]
Esterification of nucleosides to solid phase supports for oligonucleoside synthesis[4]
Altre note
Coupling reagent for peptide synthesis, especially suited for segment condensation with little racemization[3]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tomohisa Sawada et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(19), 7336-7339 (2011-04-28)
Artificial mimicry of α-helices offers a basis for development of protein-protein interaction antagonists. Here we report a new type of unnatural peptidic backbone, containing α-, β-, and γ-amino acid residues in an αγααβα repeat pattern, for this purpose. This unnatural
C M Huntley et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 20(4-7), 731-733 (2001-09-21)
The synthesis of 1-(beta-D-ribofuranosyl)pyridin-2-one-3-carboxylic acid and the 3-carboxamide as well as a short series of 3N-carboxamides, prepared by TPTU/HOBt coupling of primary amines with 1-(beta-D-ribofuranosyl)pyridin-2-one-3-carboxylic acid, and their evaluation as anti-infective agents is described.
R T Pon et al.
Bioconjugate chemistry, 10(6), 1051-1057 (1999-11-24)
Nucleosides can be esterified to solid-phase supports using uronium or phosphonium coupling reagents and a coupling additive, such as 1-hydroxybenzotriazole (HOBT), 7-aza-1-hydroxybenzotriazole (HOAT), N-methylimidazole (NMI), or 4-(dimethylamino)pyridine (DMAP). However, DMAP was far superior to other additives and high nucleoside loadings
Knorr, R, et al.
Tetrahedron Letters, 30, 1927-1927 (1989)