Documenti fondamentali
372323
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α−Methyl-1-naphthalenemethanol
99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethanol
About This Item
Formula condensata:
C10H7CH(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Beilstein:
2045009
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −77°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
47-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H12O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9,13H,1H3/t9-/m0/s1
CDRQOYRPWJULJN-VIFPVBQESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ingo Bichlmaier et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1818-1827 (2006-03-03)
A set of 28 enantiomers comprising rigid and flexible secondary alcohols was synthesized by the asymmetric Corey-Bakshi-Shibata reduction. The enantiomerically pure alcohols were subjected to enzymatic glucuronidation assays employing the human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) 2B7 and 2B17. Both UGTs displayed high