Documenti fondamentali
371270
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4C6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.546 (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)C2CCCCC2=O
InChI
1S/C13H16O2/c1-15-11-6-4-5-10(9-11)12-7-2-3-8-13(12)14/h4-6,9,12H,2-3,7-8H2,1H3
KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone is an aromatic ketone. It is a clear, colorless liquid. 2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone is reported to participate in the synthesis of 9-azamorphinan.
Applicazioni
2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone may be used as starting reagent for the synthesis of octahydrophenanthrene, an important intermediate in the synthesis of morphinans. It may be used in the synthesis of 2-methyl-5-phenyl morphan.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Casy AF and Parfitt RT.
Opioid Analgesics: Chemistry and Receptors, 215-215 (1986)
Antitumor agents. 4. Cytotoxicity and in vitro activity of helenalin esters and related derivatives.
K H Lee et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(3), 299-301 (1973-03-01)
Casy AF and Parfitt RT.
Opioid Analgesics: Chemistry and Receptors, 142-142 (1986)