370592
4′-(Trifluoromethoxy)acetophenone
98%
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
Densità
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H7F3O2/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-5H,1H3
MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′-(Trifluoromethoxy)acetophenone is an organic building block. It is also referred as p-(trifluoromethoxy)acetophenone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?