370215
Methyl 3,5-dimethylbenzoate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
239-240 °C (lit.)
Punto di fusione
31-33 °C (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-4-8(2)6-9(5-7)10(11)12-3/h4-6H,1-3H3
PEVXENGLERTHJE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.00 °C - closed cup