Documenti fondamentali
370150
Sigma-Aldrich
Methyl (2-chloro-1-methylethylidene)hydrazinecarboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.59
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stringa SMILE
COC(=O)N\N=C(/C)CCl
InChI
1S/C5H9ClN2O2/c1-4(3-6)7-8-5(9)10-2/h3H2,1-2H3,(H,8,9)/b7-4+
LCGQSEGTIXIWOF-QPJJXVBHSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)