Documenti fondamentali
370142
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Hydroxy-N-methylsuccinimide
97%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-3-Hydroxy-1-methyl-2,5-pyrrolidinedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.11
Beilstein:
4350458
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −75°, c = 3.5 in ethanol
Punto di fusione
82-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1C(=O)C[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-4(8)2-3(7)5(6)9/h3,7H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
NLKACWKSCREJEL-VKHMYHEASA-N
Applicazioni
(S)-(-)-2-Hydroxy-N-methylsuccinimide may be used as a chiral auxiliary to enhance the diastereomeric excess of the Diels-Alder adducts formed in asymmetric Diels-Alder reactions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Novel Potassium-Channel Openers: Preparation and Pharmacological Evaluation of Racemic and Optically Active N-(6-Amino-3-pyridyl)-N'-bicycloalkyl-N''-cyanoguanidine Derivatives
Eda M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 37(13), 1983-1990 (1994)
Asymmetric Diels-Alder addition of cyclopentadiene to chiral naphthoquinones.
Brimble MA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(7), 1239-1255 (1998)