Documenti fondamentali
370118
Sigma-Aldrich
4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
99%, liquid crystal (nematic)
Sinonimo/i:
4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C6H10C6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
liquid crystal (nematic)
Punto di fusione
30-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H25N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h8-9,12-13,15,17H,2-7,10-11H2,1H3/t15-,17-
FURZYCFZFBYJBT-JCNLHEQBSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.