Documenti fondamentali
369322
Sigma-Aldrich
2-Picoline-d7
97 atom % D
Sinonimo/i:
α-Picoline-d7, 2-Methylpyridine-d7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
BSKHPKMHTQYZBB-AAYPNNLASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)