368377
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
95%
About This Item
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
118-129 °C/0.08 mmHg (lit.)
Densità
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)COC(CCOCc2ccccc2)OC1
InChI
1S/C15H22O3/c1-15(2)11-17-14(18-12-15)8-9-16-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,8-12H2,1-2H3
JIQSXGPAPCVQSI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)