368229
Benzyl-N,N-dimethyldithiocarbamate
98%
About This Item
Saggio
98%
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C(=S)SCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NS2/c1-11(2)10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
HLZBIKHKXIJIHX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)