Key Documents
368105
Sigma-Aldrich
3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CH2O)2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
CHUAMRVJSRBRHT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde may be used in the synthesis of survivin dimerization modulators.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Somsundaram N Chettiar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(19), 5429-5433 (2013-08-24)
Survivin, a member of the inhibitor of apoptosis protein (IAP) family proteins, has essential roles in cell division and inhibition of apoptosis. Several clinical studies in cancer patients have shown that the elevated levels of survivin correlate with aggressiveness of