367796
8-Quinolinecarboxylic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
183-185 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H,(H,12,13)
QRDZFPUVLYEQTA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- novel oxorhenium(V) complexes incorporating quinoline and isoquinoline carboxylic acid derivatives[2]
- chiral 1,2,3,4-tetrahydroquinolinyl-oxazoline compounds, used as ligands for Ru-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones[3]
- chiral quinolinyl-oxazoline compounds, used as ligands for Cu(II) catalyzed asymmetric cyclopropanation[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?