Documenti
366307
Sigma-Aldrich
cis-Octahydro-2H-benzimidazol-2-one
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
P. eboll.
218-220 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
149-152 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCCC[C@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C7H12N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h5-6H,1-4H2,(H2,8,9,10)/t5-,6+
RWIIUBCMPVZLBA-OLQVQODUSA-N
Applicazioni
cis-Octahydro-2H-benzimidazol-2-one may be used in the preparation of hemicyclohexyl-cucurbit[n]uril (hmcyCucn).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Solvent effect on pseudopolymorphism of hemicyclohexylcucurbit [6] uril.
Li Y, et al.
Crystal Growth & Design, 9(10), 4255-4257 (2009)