Documenti fondamentali
365955
Sigma-Aldrich
Niobium(III) bromide ethylene glycol dimethyl ether complex
About This Item
Formula condensata:
NbBr3O2C4H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Punto di fusione
155 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Br[Nb](Br)Br.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3BrH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
XDLURHXPYYXULL-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)