Documenti
365467
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-1,4-Dibenzyloxy-2,3-butanediol
98%
Sinonimo/i:
(+)-(2R,3R)-1,4-Bis(benzyloxy)-2,3-butanediol, (+)-1,4-Di-O-benzyl-D-threitol, 1,4-Di-O-benzyl-D-threitol
About This Item
Formula condensata:
[C6H5CH2OCH2CH(OH)]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.36
Beilstein:
3557415
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +6°, c = 5 in chloroform
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H](COCc1ccccc1)[C@H](O)COCc2ccccc2
InChI
1S/C18H22O4/c19-17(13-21-11-15-7-3-1-4-8-15)18(20)14-22-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18-/m1/s1
YAVAVQDYJARRAU-QZTJIDSGSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3